Learn More
Dowex™ 50X2-100, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10296400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Förpackningsstorlek:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Conditionnement Förpackningsstorlek
10296400 500 g Bouteille en plastique 500g
10286400 100 g Bouteille en plastique 100g
10287113 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10296400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 203025000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 12612-37-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12612-37-2
Numéro MDL MFCD00132722
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX2
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: on 20 mesh (cumulative): <15%, through 70 mesh: <15%
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité totale de volume wet volume capacity, H form (meq/mL):> 0.6
Capacité de rétention d’eau H form: 74 to 82%
Fieser 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,159; 02,84; 03,65; 04,105; 05,156; 06,138; 10,103; 12,140; 14,199; 15,99; 17,176
Quantité 500 g