Learn More
Résine échangeuse d’ions Dowex™ 5WX2-200, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10686242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10686242
Marque: Thermo Scientific Acros 203035000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 12612-37-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12612-37-2
Numéro MDL MFCD00132722
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX2
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: on 35 mesh (cumulative): 15% max., through 140 mesh: 15% max.
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité totale de volume wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 0.6
Capacité de rétention d’eau H form: 74 to 82%
Quantité 500 g