Learn More
Dowex AG 50W-X8, TRC
Code produit 30379857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379857 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379857 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD53705810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex AG 50W-X8
CAS 11119-67-8
Quantité 10 mg
Synonyme Dowex 50W-X8 (9CI, ACI), Dowex AG 50W-X8