Learn More
Dowex AG 50W-X8, TRC
Code produit 30385470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385470 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385470 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD5370581MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex AG 50W-X8
CAS 11119-67-8
Quantité 1 mg
Synonyme Dowex 50W-X8 (9CI, ACI), Dowex AG 50W-X8