Learn More
Dowtherm™ A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1000mL
2500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463907 1000 mL 1000mL
15453907 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30347.AU
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 8004-13-5 | C24H20O | 324.423 g/mol
A fluid may be used in systems employing either liquid phase or vapor phase heating. Suitable applications include indirect heat transfer. Mainly in oil & gas, plastic processing, chemical processing, solar energy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un liquide peut être utilisé dans les systèmes utilisant un chauffage en phase liquide ou en phase vapeur. Les applications appropriées incluent notamment le transfert de chaleur indirect. Principalement dans les industries du gaz et du pétrole, de traitement des plastiques, de traitement chimique, de l’énergie solaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8004-13-5
Formule moléculaire C24H20O
Poids moléculaire (g/mol) 324.423
Numéro MDL MFCD00148859
Clé InChI MHCVCKDNQYMGEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphyl, dowtherm, dowtherm a, dinil, dinyl, therminol vp, phenyl ether-biphenyl mixture, phenyl ether-diphenyl mixture, biphenyl-diphenyl ether mixture, hsdb 137
CID PubChem 24670
Nom IUPAC 1,1’-biphényl ; Phénoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowtherm™ A
Point de fusion 12°C to 14°C
Point d’ébullition 257°C
Odeur Unpleasant
Numéro UN UN3082
Densité 1.056
Quantité 1000 mL
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dowtherm A
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl oxide, Biphenyl