Learn More
Doxapram, TRC
Product Code. 30380459
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Unit Size:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30380459 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30380459 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD5525055MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Doxapram
CAS 309-29-5
Formule moléculaire C24H30N2O2
Quantité 5 mg
Synonyme 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl- (7CI,8CI), 1-Ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone, 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone, Doxapram
Formule InChI InChI=1S/C24H30N2O2/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3
SMILES CCN1CC(CCN2CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Poids moléculaire (g/mol) 378.51
Poids de la formule 378.2307