Learn More
Chlorhydrate de doxépine-d3 (N-méthyl-d3) (mélange cis/trans), CDN
Code produit 30328458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328458 0.01 g 0.01g
30322117 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30328458 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND35480.01G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans)
CAS 347840-07-7
Formule moléculaire C19 2H3 H18 N O . Cl H
Quantité 0.01 g
Synonyme Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1 S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12 H,7,13-14H2,1-2H3;1 H/i1D3;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Nom IUPAC 3-(6 H-benzo[c][1 ]benzoxepin-11-ilideno)-N-metil-N-(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 318.86
Poids de la formule 318,1578 g/mol
Pourcentage de pureté 99 % d’atomes D, minimum 96 % de pureté chimique