Learn More
Doxepine-d3 chlorhydrate, TRC
Code produit 30137690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137690 25 mg 25mg
30135231 1 mg 1mg
17909309 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30137690 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD55000225MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 347840-07-7
Formule moléculaire C19 2H3 H18 N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 318.86
Synonyme Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride
Nom IUPAC 3-(6H-benzo[c][1]benzoxépine-11-ylidène)-N-méthyl-N-(trideutériométhyl)propane-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans)
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3;
Poids de la formule 318.1578