Learn More
Doxepine Hydrochloride, TRC
Code produit 30137552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137552 2.5 g 2.50g
30133862 5 g 5g
18000820 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137552 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD5500002.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1229-29-4
Formule moléculaire C19 H21 N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 315.84
Synonyme Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, Curatin, Doxepin hydrochloride, Doxepine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-δ11(6H),γ-propylamine hydrochloride, P 3693A, Quitaxon, Sinequan, Sinequin
Nom IUPAC (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxépine-11-ylidène)-N,N-diméthylpropane-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxepin Hydrochloride
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
Poids de la formule 315.139