Learn More
Doxepine N-Oxyde, TRC
Code produit 30132611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132611 100 mg 100mg
30138421 50 mg 50mg
30007284 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132611 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD550010100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22684-91-9
Formule moléculaire C19H21NO2
Poids moléculaire (g/mol) 295.38
Synonyme 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, N,N-Diethyldibenz[b,d]oxepin-11(6H),α-propylamine N-Oxide;
Nom IUPAC 3-(6H-benzo[c][1]benzoxépine-11-ylidène)-N,N-diméthylpropane-1-oxyde d’amine
SMILES O=N(C)(C)CC/C=C1C2=C(C=CC=C2)OCC3=C/1C=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxepin N-Oxide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21NO2/c1-20(2,21)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-22-19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3
Poids de la formule 295.1572