Learn More
Doxifluridine, MedChemExpress
Code produit 16470758
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470758 5 g
16412039 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16470758 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0021
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
MedChemExpress Doxifluridine(Ro 21-9738; 5'-DFUR) is a thymidine phosphorylase activator for PC9-DPE2 cells with IC50 of 0.62 μM.
Doxifluridine(Ro 21-9738
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxifluridine
CAS 9-5-3094
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H11FN2O5
Quantité 5 g
Synonyme Ro 21-9738 5-Fluoro-5'-deoxyuridine 5'-DFUR
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.19 mM) ∣DMF : 100 mg/mL (406.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (81.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC(C(F)=C2)=O)=O)O1)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 246.19
Poids de la formule 246.19
Pourcentage de pureté 99.88%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death