Learn More
Chlorhydrate de doxorubicine, Fisher BioReagents
Code produit 11413074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
10mg
1mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11413074 5 mg Verre ambré 5mg
10512955 1 mg Verre ambré 1mg
10133293 10 mg Verre ambré 10mg
10767945 50 mg Verre ambré 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11413074 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP25165
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chlorhydrate de doxorubicine
La doxorubicine HCL est un agent chimiothérapeutique. Antitumoral, immunosuppresseur et agent antibiotique. Il bloque l’ARN polymérase et la transcriptase inverse. Inhibe également la synthèse des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25316-40-9
Formule moléculaire C27H30ClNO11
Poids moléculaire (g/mol) 579.98
Numéro MDL MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
Clé InChI MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Synonyme doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
CID PubChem 129626538
Nom IUPAC (7R,9R)-7-[(2S,4R,5R,6R)-4-amino-5-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacétyl)-4-méthoxy-8,10-dihydro-7H-tétracène-5,12-dione ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxorubicin Hydrochloride
Informations sur la décomposition 216°C
Point de fusion 216°C
Couleur Orange
Plage de pourcentage du dosage (by HPLC): ≥95%
Conditionnement Verre ambré
Quantité 5 mg
Merck Index 15, 3487
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 580
Forme physique Poudre / Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxorubicin hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.