Learn More
Chlorhydrate de doxorubicine, MP Biomedicals™
Code produit 17600887 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17600887 5 mg 5mg
17690877 1 mg 1mg
17610887 10 mg 10mg
17620887 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17600887 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215910105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.01€
    164.85€ / 5mg
    Économisez 16.16€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 25316-40-9
Formule moléculaire C27H30ClNO11
Poids moléculaire (g/mol) 579.98
Numéro MDL MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
Clé InChI MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Synonyme doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
CID PubChem 129626538
Nom IUPAC hydrogène (8S,10S)-10-[(4-amino-5-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacétyl)-1-méthoxy-5,7,8,9,10,12-hexahydrotétracene-5,12-dione chlorure
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxorubicin hydrochloride
Quantité 5 mg
Poids de la formule 579.99
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxorubicin Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxorubicin Hydrochloride