Learn More
Chlorhydrate de doxorubicine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Doxorubicin Hydrochloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1 |
| Poids de la formule | 579.1507 |
| Pourcentage de pureté | >95% |