Learn More
Doxorubicinone, TRC
Code produit 30004847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004847 50 mg 50mg
17951455 5 mg 5mg
17910775 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004847 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD55907050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24385-10-2
Formule moléculaire C21 H18 O9
Poids moléculaire (g/mol) 414.36
Synonyme Doxorubicinone, (8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8S,10S)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8S-cis)-, 5,12-Naphthacenedione, 8-glycoloyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-, (8S,10S)- (8CI), (8S,10S)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, Adriamycin aglycone, Adriamycinone, Doxorubicin aglycone, Doxorubicinone, Epirubicin aglycone, Doxorubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Epirubicine Hydrochloride Imp. A (EP)
Nom IUPAC (7S,9S)-6,7,9,11-tétrahydroxy-9-(2-hydroxyacétyl)-4-méthoxy-8,10-dihydro-7H-tétracenène-5,12-dione
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxorubicinone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
Poids de la formule 414.0951
Pourcentage de pureté >95%