Learn More
Melford Chlorhydrate de doxycycline
Code produit 30018236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018236 25 g 25g
30018234 10 g 10g
30018235 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018236 Fournisseur Melford Code fournisseur D4302025.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
La doxycycline HCl est un antibiotique largement utilisé sur le marché des sciences de la vie.
La doxycycline HCl est un antibiotique largement utilisé sur le marché des sciences de la vie.
Il appartient à la classe des tétracyclines et présente une activité à large spectre contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives, ainsi que contre certains autres micro-organismes.
Sur le marché des sciences de la vie, le chlorhydrate de doxycycline trouve des applications dans divers domaines, notamment la recherche et la biotechnologie. Il est couramment utilisé comme agent antibactérien dans les systèmes de culture cellulaire, où il contribue à prévenir la contamination bactérienne des lignées cellulaires et à maintenir des conditions stériles.
Le chlorhydrate de doxycycline est également utilisé dans des techniques de biologie moléculaire telles que les études d'expression génique et la production de protéines. Il peut être ajouté aux milieux de culture pour sélectionner les cellules contenant des gènes spécifiques ou des constructions d'ADN recombinant, car il inhibe la synthèse protéique chez les bactéries et autres organismes. Sa capacité à induire l'expression des gènes ou à réguler la production de protéines est exploitée dans certaines applications de recherche.
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxycycline HCl
CAS 10592-13-9
Quantité 25 g
Formule moléculaire C22H24N2O8-HCl