Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hyclate de doxycycline, 98 %
Code produit 15510554 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15510554 25 g 25g
15500554 5 g 5g
15520554 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15510554 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 446060250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.90€
    72.65€ / 25g
    Économisez 14.25€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’hyclate de doxycycline, Doryx, CAS nº 24390-14-5, est la forme sel d’hyclate de l’antibiotique à large spectre connu sous le nom de doxycycline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’hyclate de doxycycline est un antibiotique bactériostatique à large spectre de la classe des tétracyclines.
  • La doxycycline inhibe la croissance bactérienne en empêchant la formation de polypeptides par l’inhibition d’au moins une sous-unité ribosomale
  • Elle est connue pour se lier de manière réversible à la sous-unité ribosomale 30S et inhiber la formation du complexe aminoacyl-ARNt/ARNm-ribosome
  • Elle inhibe les métalloprotéinases de la matrice dans de nombreux micro-organismes
Applications
  • Efficace contre les bactéries responsables de la maladie de Lyme, la chlamydia, les rickettsies et les mycoplasmes ; convient aux tests de résistance aux antibiotiques et à l’étude des mécanismes cellulaires
  • Usage exclusivement réservé à la recherche en laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24390-14-5
Formule moléculaire 0·5 C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 512.94
Clé InChI ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
Synonyme doryx, doxycycline hyclate, doxycycline, hydrochloride, hemiethanolate, hemihydrate;
CID PubChem 131676157
Nom IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(diméthylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tétrahydro-4H-tétracène-2-carboxamide ; éthanol ; dihydrate ; chlorhydrate
SMILES CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxycycline hyclate
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Merck Index 15,3488
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 512.94
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxycycline hyclate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.