Learn More
Hyclate de doxycycline, MP BIOMEDICALS
Code produit 11486911 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486911 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11486911 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219895525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.00€
    668.85€ / 25g
    Économisez 34.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
La doxycycline est un dérivé de la tétracycline réputé plus efficace contre les organismes sensibles.
La doxycycline est un dérivé de la tétracycline réputé plus efficace contre les organismes sensibles.
Notes d’application :
  • Il est utilisé pour inhiber les métalloprotéinases matricielles et a été utilisé pour inhiber la réponse inflammatoire de la maladie de Lyme.
Énoncé d’utilisation :
  • Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Principales applications :
  • Antibiotique
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxycycline Hyclate
Forme physique Poudre
CAS 24390-14-5
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Poids moléculaire (g/mol) 1025.89
Qualité USP
compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxycycline Hyclate, USP
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline Hyclate