Learn More
TOKU-E™ Doxycycline Hyclate ReadyMade™ Solution
Code produit 30044033
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30044033 10 x 1 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30044033 Fournisseur TOKU-E™ Code fournisseur D10910x1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Doxycycline Hyclate ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution in DMSO.
  • CAS Number: 24390-14-5
  • Molecular Formula: C22H24N2O8 · HCl · 0.5 H2O · 0.5 C2H6O
  • Molecular Weight: 512.94 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C, protect from light
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces peucetius
  • Spectrum: Doxycycline Hyclate has broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria, and Mycoplasma (i.e. M. pneumoniae). Certain β-lactam resistant strains of vancomycin-resistant Enterococcus are also inhibited
  • Mechanism of Action: Tetracycline antimicrobials bind to the bacterial 30S ribosomal subunit interfering with tRNA/mRNA interaction, ultimately inhibiting protein synthesis. Tetracyclines can inhibit the matrix metalloprotease (MMP) enzyme family and inhibit mitochondrial biogenesis
Spécification
CAS 24390-14-5
Nom chimique ou matériau Doxycycline Hyclate
Couleur Jaune
Contenu et stockage -20°C, Protect from light
Description Doxycycline Hyclate ReadyMade™ Solution 100 mg/mL in 10% DMSO
Concentration 100 to 105 mg/mL
Forme Solution claire, jaune clair
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Néant
Sans additif Néant
Formule Liquid in 10% DMSO
À utiliser avec (application) Microbiology, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Gamme de produits ReadyMade™ Solutions
Pureté ou qualité >95%
Quantité 10 x 1 ml
Conditions d’expédition Ice Pack
Source Streptomyces peucetius
Cellules souches qualifiées Streptomyces peucetius