Learn More
Doxycycline hyclate
Code produit 15463329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463329 25 g 25g
15473329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60579.14
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Doxycycline hyclate, Doryx, CAS # 24390-14-5, is the hyclate salt form of the broad-spectrum antibiotic known as doxycycline. | CAS: 24390-14-5 | C26H41ClN2O12 | 609.066 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
General description
• Doxycycline hyclate is a broad-spectrum bacteriostatic antibiotic of the tetracycline class
• Doxycycline inhibits bacterial growth by preventing polypeptide formation via inhibition of at least one ribosomal subunit
• Known to reversibly bind the 30S ribosomal subunit and inhibit formation of the aminoacyl-tRNA/mRNA-ribosome complex
• Inhibits matrix metalloproteinases in many microorganisms
Applications
• Effective against the bacteria that cause Lyme disease, chlamydia, rickettsia and mycoplasma; suitable for antibiotic resistance testing and study of cellular mechanisms
• Intended for laboratory use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24390-14-5
Formule moléculaire C26H41ClN2O12
Poids moléculaire (g/mol) 609.066
Numéro MDL MFCD07357237
Clé InChI ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
CID PubChem 131676157
Nom IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;ethanol;dihydrate;hydrochloride
SMILES CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxycycline hyclate
Type Doxycycline Hyclate
Forme physique Powder
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Merck Index 14,3440
Synonyme Hydramycin; Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate
Informations sur la solubilité Soluble in water to 50mg/ml; May require warming;Soluble in water,methanol; Sparingly soluble in ethanol; Insoluble in chloroform and ether.
Poids de la formule 512.94 (503.94 Anhydrous)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxycycline hyclate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline hyclate