Learn More
hyclate de doxycycline USP MP Biomedicals
Code produit 12801791 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12801791 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12801791 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219895510
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
USP grade Doxycycline Hyclate for laboratory and research use.
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxycycline Hyclate
CAS 24390-14-5
Formule moléculaire C26H41ClN2O12
Quantité 10 g
Synonyme doryx, doxycycline hyclate, doxycycline, hydrochloride, hemiethanolate, hemihydrate;
Clé InChI ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
SMILES CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Nom IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(diméthylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tétrahydro-4H-tétracène-2-carboxamide ; éthanol ; dihydrate ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 609.066
CID PubChem 131676157
Qualité USP
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxycycline Hyclate, USP
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline Hyclate