Learn More
Chlorhydrate de doxycycline, MP Biomedicals™
Code produit 11470892 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470892 5 g -
11460892 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470892 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219504405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.46€
    152.25€ / 5g
    Économisez 14.21€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
CAS: 10592-13-9 | Formula: C22H25ClN2O8 | Weight: 480.90 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 10592-13-9
Formule moléculaire C22H25ClN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 480.90
Numéro MDL MFCD03427564
Clé InChI VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
Synonyme Biocamycin, Tetradox
CID PubChem 54706018
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxycycline hydrochloride
Type Chlorhydrate de doxycycline
Forme physique Poudre
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Nom IUPAC (1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hydroxy)méthylidène]-4a,6,7,12-tétrahydroxy-N,N,11-triméthyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-décahydrotétracène-1-chlorure d’ammonium
Poids de la formule 480.9
Qualité Not Available
compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxycycline Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302+H312-Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.