Learn More
Chlorhydrate de doxycycline, MP Biomedicals™
Code produit 11420455 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420455 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11420455 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219504410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.79€
    159.60€ / 10g
    Économisez 15.19€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Plus actif sur le plan biologique que le chlorhydrate de l’épimère 6b correspondant. Le chlorhydrate de doxycycline, MP Biomedicals, est un antibiotique à large spectre efficace contre les bactéries à gram-positif et à gram-négatif. Il s’agit d’un dérivé
Le chlorhydrate de doxycycline est un dérivé synthétique de l’oxytétracycline et fait partie du groupe d’antibiotiques des tétracyclines. Il montre les propriétés antiprotozoaires et est un puissant inhibiteur des MMP (Métalloprotéinase matricielle), comme la collagénase de type 1. Il est utilisé pour traiter une variété d’infections et pour d’autres applications biomédicales.
  • Traite la prostatite chronique, la sinusite, la maladie inflammatoire pelvienne, l’acné, la rosacée et les infections rickettsiales
  • Inhibe la réponse inflammatoire de la maladie de Lyme
  • Utilisé dans la prophylaxie de l’anthrax (causée par Bacillus anthracis)
  • Efficace contre Yersinia pestis
  • Inhibe la synthèse du collagène
  • Utilisé dans des études sur la cicatrisation des plaies et le remodelage des tissus
  • Élimine Borrelia burgdorferi et Anaplasma phagocytophilum des réservoirs de rongeurs
  • Élimine les tiques Ixodes scapularis
Spécification
Forme physique Poudre
CAS 10592-13-9
Concentration Concentration de travail : Il est généralement utilisé à une concentration de 20ug/mL et reste stable dans un milieu à 37 °C pendant environ 5 jours.
Quantité 10 g
Formule moléculaire C22H25ClN2O8
Numéro MDL MFCD03427564
Synonyme Biocamycin, Doxigalumicina, Doxycycline hyclate, Doxy-II, Midoxin, Novadox, Retens, Tetradox, Vibradox, Hydramycin, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)- 1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (10 mg/mL, solution claire, jaunâtre à jaunâtre) et DMSO (50 mg/mL).
Clé InChI VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Nom IUPAC (1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hydroxy)methylidene]-4a,6,7,12-tetrahydroxy-N,N,11-trimethyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-decahydrotetracen-1-aminium chloride
Poids moléculaire (g/mol) 480.90
CID PubChem 54706018
Poids de la formule 480.9
Qualité Not Available
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxycycline Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302+H312-Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.