Learn More
Chlorhydrate de doxycycline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473189 5 g 5g
15483189 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473189 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60422.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.72€
    81.65€ / 5g
    Économisez 16.07€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le chlorhydrate de doxycycline, numéro CAS 10592-13-9, est une doxycycline sous forme de sel de chlorhydrate qui possède des propriétés antibactériennes et antipaludiques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 50 mg/ml. Peut devoir être réchauffé.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10592-13-9
Formule moléculaire C22H25ClN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 480.90
Numéro MDL MFCD03427564
Clé InChI VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
CID PubChem 54706018
Nom IUPAC (1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hydroxy)méthylidène]-4a,6,7,12-tétrahydroxy-N,N,11-triméthyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-décahydrotétracène-1-chlorure d’ammonium
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxycycline hydrochloride
Type Doxycycline Hydrochloride
Forme physique Poudre cristalline
Point de fusion 195°C to 201°C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water to 50mg/ml; May require warming.
Poids de la formule 480.9
compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxycycline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline hydrochloride