Learn More
Thermo Scientific Chemicals Doxycycline monohydrate, 97 %
Code produit 15570594 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15570594 5 g 5g
15580594 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15570594 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 458890050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17086-28-1
Formule moléculaire C22H24N2O8·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 462.45
Clé InChI FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N
Synonyme doxycycline monohydrate, doxycycline hydrate, adoxa, doxycycline hcl, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrate, adoxa pak, 4s,4ar,5s,5ar,6r,12as-4-dimethylamino-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrate, vibramycin-d, doxycycline usp, monodox tn
CID PubChem 54684461
Nom IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(diméthylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tétrahydro-4H-tétracène-2-carboxamide ; hydrate
SMILES CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxycycline monohydrate
Point de fusion 167.0°C to 168.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 462.45
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxycycline monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.