Learn More
Succinate de doxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13545040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
13545040 50 g Flacon en verre 50g
13535040 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13545040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449540500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 562-10-7 | C21H28N2O5 | 388.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 562-10-7
Formule moléculaire C21H28N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 388.46
Numéro MDL MFCD00056168
Clé InChI KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme doxylamine succinate, decapryn, evigoa d, a-h injection, decapryn succinate, unisom, alsadorm, gittalun, mereprine
CID PubChem 11224
ChEBI CHEBI:82461
Nom IUPAC butanedioic acid; dimethyl({2-[1-phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethoxy]ethyl})amine
SMILES OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxylamine succinate
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Poids de la formule 388.46
compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxylamine succinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.