Learn More
Doxylamine succinate, MedChemExpress
Code produit 16458016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16458016 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0069100mg
MedChemExpress Doxylamine (succinate), a first generation antihistamine, is a histamine (H1) receptor antagonist. Doxylamine is also a local analgesic agent and effective hypnotic agent.
Doxylamine (succinate), a first generation antihistamine, is a histamine (H1) receptor antagonist. Doxylamine is also a local analgesic agent and effective hypnotic agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxylamine succinate
Forme physique Solid
CAS 562-10-7
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.43 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (128.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC(O)=O.CC(C1=NC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OCCN(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 388.46
Poids de la formule 388.46
Pourcentage de pureté 99.52%
Qualité Research