Learn More
DuraLab Balance de précision avancée DP-1002
Code produit 30280268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30280268 1 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30280268 Fournisseur DuraLab Code fournisseur DRL0048
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fournit des mesures précises jusqu'à 1000 g avec une précision de 0,01 g, idéal pour les laboratoires de recherche, industriels et éducatifs.
  • Obtenez des résultats constants avec la balance de précision avancée DP-1002, conçue pour des performances fiables en laboratoire, en milieu industriel et éducatif.
  • Solution économique et complète pour un pesage précis
  • Capacité de 1000 g avec une précision de 0,01 g pour des mesures précises et cohérentes
  • Améliore l'efficacité et la fiabilité des opérations dans toutes les applications :
    • Laboratoires de recherche - Idéal pour peser des produits chimiques, des composés et des échantillons
    • Laboratoires industriels - Adaptés aux processus de contrôle qualité et de production
    • Laboratoires pédagogiques - Fiables et faciles à utiliser pour l'enseignement et la recherche
  • cellule de charge de haute précision
  • Boîtier entièrement en plastique
  • Bac en acier inox
  • Écran LCD rétroéclairé facile à lire
  • Indicateur de surcharge
  • Alimentation secteur avec adaptateur fourni
  • Interrupteur de verrouillage/déverrouillage de la batterie
  • Pieds réglables en hauteur
  • tarage à pleine capacité
  • Menu simple à 5 touches pour une utilisation facile
  • Étalonnage externe (poids d'étalonnage M1 de 500 g fourni)
  • Poids d'étalonnage OIML disponibles séparément
  • Fonction de comptage de pièces
Spécification
Capacité 1 kg
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0.01 g
Modèle DP-1002
Type Balance de précision