Learn More
DuraLab Balance de précision avancée DP-3002
Code produit 30280284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
3 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30280284 3 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30280284 Fournisseur DuraLab Code fournisseur DRL0049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    129.96€ / 1 pièces
    Économisez 11.04€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fournit des mesures précises jusqu'à 3000 g avec une précision de 0,01 g, idéal pour les laboratoires de recherche, industriels et éducatifs.
  • Obtenez des résultats constants avec la balance de précision avancée DP-3002, conçue pour des performances fiables en laboratoire, en milieu industriel et éducatif.
  • Solution économique et complète pour un pesage précis
  • Capacité de 3000 g avec une précision de 0,01 g pour des mesures précises et cohérentes
  • Améliore l'efficacité et la fiabilité des opérations dans toutes les applications :
    • Laboratoires de recherche - Idéaux pour le pesage précis de produits chimiques, de composés et d'échantillons
    • Laboratoires industriels - Adaptés aux processus de contrôle qualité et de production nécessitant des mesures précises
    • Laboratoires pédagogiques - Fiables et faciles à utiliser pour l'enseignement et la recherche
  • cellule de charge de haute précision
  • Boîtier entièrement en plastique
  • Bac en acier inox
  • Écran LCD rétroéclairé facile à lire
  • Indicateur de surcharge
  • Alimentation secteur avec adaptateur fourni (alimentation par batterie bientôt disponible !)
  • Interrupteur de verrouillage/déverrouillage de la batterie
  • Pieds réglables en hauteur
  • tarage à pleine capacité
  • Menu simple à 5 touches pour une utilisation facile
  • Étalonnage externe
  • Poids d'étalonnage OIML disponibles séparément
  • Fonction de comptage de pièces
  • Recommandé DuraLab Poids OIML M1 de 2000 g (DRL0055) pour l'étalonnage de cette balance
Spécification
Capacité 3 kg
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0.01 g
Modèle DP-3002
Type Precision Balance
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.