Learn More
Lovibond™ Solution tampon DPD 1 Tintometer™
Code produit 10722203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 ml
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10722203 15 ml 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10722203 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 471010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.69€
    13.80€ / 15mL
    Économisez 1.89€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la détermination photométrique du chlore libre/total dans les analyses d’eau. La solution tampon DPD 1 Tintometer™ Lovibond™ est un réactif respectueux de l’environnement conditionné dans un flacon compte-gouttes bleu à code couleur pour un dosage précis des liquides.
Pour la détermination photométrique du chlore libre/total dans les analyses d’eau. La solution tampon DPD 1 Tintometer™ Lovibond™ est un réactif respectueux de l’environnement conditionné dans un flacon compte-gouttes bleu à code couleur pour un dosage précis des liquides.
  • Flacon à code couleur pour une identification visuelle rapide du réactif
  • Le flacon compte-gouttes pratique permet de doser précisément les réactifs liquides
  • Formulation respectueuse de l’environnement exempte d’acide borique
  • Pour une utilisation avec les photomètres Lovibond™
  • Formule soigneusement développée pour des résultats d’analyse précis
Spécification
Analytes Chlore
Couleur Incolore
Plage de pH 7 à 20°C
Format Solution aqueuse
À utiliser avec (application) Analyse des échantillons d’eau (par ex. détermination du chlore)
À utiliser avec (équipement) Photomètre Lovibond™
Conditionnement Flacon compte-gouttes bleu
Quantité 15 ml
Plage 0,02 à 4 mg/l de chlore total
Taille de l’échantillon 10 mL
Conditions de stockage Température ambiante avant ouverture, réfrigérée après
Type Solution tampon