Learn More
Lovibond™ Comprimé de DPD nº 1
Description
Instrument de comparaison de haute qualité permettant de comparer visuellement l’intensité de la couleur de l’échantillon avec les filtres en verre Lovibond™
Comparateur 2000 Lovibond™+
Instrument de comparaison de haute qualité permettant de comparer visuellement l’intensité de la couleur de l’échantillon avec les filtres en verre Lovibond™. Il comprend un prisme intégré, qui rassemble les champs d’échantillon et de comparaison, permettant une meilleure discrimination et correspondance des couleurs. Le prisme est scellé par ultrasons pour empêcher la contamination de l’optique. Il comprend l’installation qui permet de compenser les échantillons d’eau qui sont turbides ou teintés.
Unité Daylight2000 Lovibond™
Source lumineuse normalisées pour paillasse garantissant des conditions d’éclairage constantes et uniformes pour la correspondance des couleurs avec les instruments comparateur2000+ Lovibond™ (comparateur non inclus).
Disques et réactifs d’analyse d’eau Lovibond™
Une large gamme de disques de test contenant une série de filtres en verre gradués, qui ont été pré-étalonnés pour donner des mesures de test directes. Certains des disques les plus populaires sont répertoriés ici, mais d’autres gammes et tests peuvent être fournis sur demande (par exemple, dioxyde de chlore, cuivre, fluorure, hydrazine, peroxyde d’hydrogène, iode, manganèse, molybdate, nitrite, oxygène, ozone, phosphate, QAC, silice, sulfure, zinc).
Le matériel dont vous avez besoin
- Instrument comparateur (Nessleriser approprié)
- Disque Lovibond™, spécifique au test
- Réactifs, spécifiques au test
- Conteneur d’échantillons de la longueur du trajet optique requise
- Unité d’éclairage (en option) pour garantir des conditions de visualisation constantes
- Système simple et flexible offrant des résultats fiables pour les tests en laboratoire et sur le terrain
- Compact, facilement portable et robuste pour une utilisation sur le terrain
- Réactifs principalement disponibles sous forme de comprimés pratiques
- Comprend des filtres en verre de couleur stable qui peuvent être certifiés selon une procédure d’AQ ISO 9001
Spécification
Spécification
| Conditionnement | 250/boîte |
| Quantité | 250/boîte |