Learn More
DPH, MedChemExpress
Code produit 16471217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471217 50 mg
16404978 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16471217 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12070
MedChemExpress DPH is a potent cell permeable c-Abl activator, which displays potent enzymatic and cellular activity in stimulating c-Abl activation.
DPH is a potent cell permeable c-Abl activator, which displays potent enzymatic and cellular activity in stimulating c-Abl activation.
Spécification
Nom chimique ou matériau DPH
CAS 484049-04-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H13FN4O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (297.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(C(N1)C2=CN(N=C2C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=CC=C4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 336.32
Poids de la formule 336.32
Pourcentage de pureté 98.59%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease