Learn More
Thermo Scientific™ DpnI (10 U/μl)
Code produit 10140690 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 U
2500 U
500 unités
Conditionnement:
1000 unités
2500 unités
500 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10140690 1000 U 1000 unités
10669500 500 unités 500 unités
10304240 2500 U 2500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10140690 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER1705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.25€
    79.65€ / 1000 pièces
    Économisez 15.60€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Coupez aux sites Gm6A^TC avec l’enzyme de restriction DpnI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : MalI).
Utilisez une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité avec Thermo Scientific™ endonucléases de restriction conventionnelles, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes DpnI
Tampon compatible Tampon 10X Tango
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 1000 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.