Learn More
Thermo Scientific™ DpnI (10 U/μl)
Code produit 10669500 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 U
2500 U
500 unités
Conditionnement:
1000 unités
2500 unités
500 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10669500 500 unités 500 unités
10304240 2500 U 2500 unités
10140690 1000 U 1000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10669500 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER1701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.50€
    45.65€ / 500 pièces
    Économisez 8.85€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Coupez aux sites Gm6A^TC avec l’enzyme de restriction DpnI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : MalI).
Utilisez une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité avec Thermo Scientific™ endonucléases de restriction conventionnelles, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5’G Am6↓T C 3’
3’C T ↑Am6 G 5’
L’enzyme de restriction DpnI Thermo Scientific reconnaît les sites Gm6A^TC et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : MalI). Reportez-vous aux Conditions de réaction des enzymes de restriction pour disposer d’un tableau sur l’activité enzymatique, les conditions de double digestion, et l’inactivation par la chaleur pour cette enzyme de restriction et d’autres. Remarque : Également disponible en tant qu’enzyme FastDigest pour une digestion rapide de l’ADN.
En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Caractéristiques
  • Qualité supérieure : contrôle qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Applications
  • Clonage moléculaire
  • Cartographie des sites de restriction
  • Génotypage
  • Transfert Southern
  • Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP)
  • SNP
Remarque : La DpnI nécessite la présence de N6-méthyladénine dans la séquence de reconnaissance pour cliver l’ADN. L'ADN purifié à partir d'une souche de dam+ sera un substrat pour DpnI. DpnI ne clivera que les sites de dam entièrement adénométhylés. Les sites de dam semi-adénométhylée DpnI clivent 60 fois plus lentement. DpnI, Bsp143I et MboI reconnaissent tous la même séquence, mais ont des sensibilités de méthylation et des sites de clivage différents. Dosé à l’aide d’ADN pBR322. Pour la sensibilité à la méthylation, se référer aux caractéristiques du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes DpnI
Tampon compatible Tampon 10X Tango
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 500 unités
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.