Learn More
DPP-IV-IN-2, MedChemExpress
Code produit 16400537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16400537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16400537 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY108319
MedChemExpress DPP-IV-IN-2 is an inhibitor of both dipeptidyl peptidase IV (DPIV) and DP8/9 with IC50s of 0.1 and 0.95 μM, respectively.
DPP-IV-IN-2 is an inhibitor of both dipeptidyl peptidase IV (DPIV) and DP8/9 with IC50s of 0.1 and 0.95 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau DPP-IV-IN-2
Forme physique Solid
CAS 136259-18-2
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H26N4O5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (528.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)NCCCC[C@H](N)C(N2CCCC2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 378.42
Poids de la formule 378.42
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research