Learn More
CELLPATH MILIEU DE MONTAGE DPX (SANS PHTALATE)
Product Code. 30226291
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
4 x 250 mL
Unit Size:
1L
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Unit Size
30226291 4 x 250 mL 4 pièces
30226290 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30226291 Supplier CELLPATH Supplier No. SEA130400A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.63€
    38.24€ / 4 pièces
    Économisez 69.39€
    64% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
En utilisant un plastifiant sans phtalate sûr, CellPath a reformulé la formulation originale du DPX pour produire du DPX (sans phtalates). Le milieu de montage DPX (sans phtalates) possède les mêmes propriétés d'indice de réfraction et de viscosité que le DPX, mais avec l'avantage supplémentaire d'un temps de séchage amélioré.
  • Principaux avantages :
  • Sécurité accrue pour les utilisateurs finaux
  • Temps de séchage amélioré
  • Indice de réfraction et viscosité identiques à la formulation originale
  • Convient aux modèles automatiques et manuels
  • Montage des lamelles
Specifications
Type de produit Milieu de montage
Type de réactif Solution de monteur
Volume (métrique) 4 x 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • DPX (Phthalate free)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethyl benzene, Toluene