Spécification
| Type de produit | Dispositif d’alimentation vibratoire |
| Description | Dispositif d’alimentation vibratoire, 420 x 260 x 280 mm (H X l x P), modèle DR 100, 220/240 V, 50 Hz, connexion électrique monophasée, réglage numérique du temps de fonctionnement en continu / 1 à 99 min, livré avec kit d’alimentation avec goulotte d’alimentation à ajustage par pression 75/40 mm, goulotte de 250 mm, trémie, support et câble de données |
| Dimensions (L x l x H) | 280 x 260 x 420 mm |
| Alimentation électrique | 220/240 V, 50 Hz |
| À utiliser avec (application) | Agriculture, biologie, chimie / plastiques, matériaux de construction, ingénierie / électronique, environnement / recyclage, alimentation, géologie / métallurgie, verre / céramique, médecine / produits pharmaceutiques |
| Hauteur (métrique) | 420 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Longueur (métrique) | 280 mm |
| Modèle | DR 100 |
| Phase | Câble d’alimentation monophasé |
| Afficher plus |