Learn More
Dräger™ Accessoires pour instruments de détection de gaz simples portatifs
Code produit 13498299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
2 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (impériale) Conditionnement
13498299 2 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13498299 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8103525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.33€
    74.51€ / 1 pièces
    Économisez 20.82€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Pour une utilisation avec détection de gaz unique
Spécification
Type Filtre à trioxyde de soufre de rechange
Hauteur (impériale) 2 po
Hauteur (métrique) 5,08 cm