Learn More
Dräger™ Pompe à soufflet accuro™ : pompe seule
Code produit 10588931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Pompe à soufflet Accuro
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10588931 Pompe à soufflet Accuro 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10588931 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2084.00€
    1213.18€ / 1 pièces
    Économisez 870.82€
    41% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
Dräger Tubes de détection à court terme (vendus séparément)
La conception ergonomique permet une mesure facile de plus de 350 gaz, y compris le formaldéhyde
Fournit un moyen de mesure directe et sur site de plus de 350 gaz, vapeurs et aérosols. Le mécanisme de ciseaux internes garantit la stabilité, de sorte qu’un coup de pompage uniforme et uniforme et régulier de 100 cm3 puisse être effectué.
  • Le compteur de coups intégré et pratique enregistre les coups effectués
  • Le bouton de réinitialisation du compteur encastré empêche toute réinitialisation accidentelle ; un point blanc dans une fenêtre optique transparente de la pompe s’élève pour indiquer la fin de chaque cycle de coup, empêchant ainsi les mesures inachevées
  • Sa conception ergonomique permet de le tenir confortablement dans une seule main
  • Les poignées en caoutchouc souple sur le corps de la pompe la rendent plus facile à tenir et à serrer
  • Le coupe-tube en céramique intégré apporte plus de sécurité et de confort. La construction résistante à la corrosion offre des années de service fiable
  • Les composants sont facilement remplaçables et s’encliquent pour un remontage rapide
  • À utiliser avec les tuyaux d’extension accessoires pour l’échantillonnage à distance
  • Conçu et fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 90001:2008
Informations sur la commande
Dimensions de la pompe : 6,75 x 1,75 x 3,75 po (L x l x H) (17,1 x 4,5 x 8,5 cm). Poids net : 0,5 lb (225 g). Volume systolique : 100 cm3 ± 5 %. Kit rigide, kit souple et mallette rigide disponibles séparément (réf. nº19-046-750, 17-988-408 et 19-046-749).
Spécification
Type Pompe à soufflet Accuro