Learn More
Dräger™ Support pour piles alcalines pour les détecteurs de gaz X-am™ 1000/2000/5000
Code produit 15112697
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Détecteurs de gaz X-am 1000/2000/5000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15112697 Détecteurs de gaz X-am 1000/2000/5000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15112697 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8318703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.63€
    70.00€ / 1 pièces
    Économisez 14.63€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Accessoire pour détecteurs de gaz X-am 1000/2000/5000.
Accessoire pour détecteurs de gaz X-am 1000/2000/5000.
Spécification
Dimensions (L x l x H) 3 x 1,5 x 0,5 po (7,6 x 3,8 x 1,2cm)
À utiliser avec (équipement) Détecteurs de gaz X-am 1000/2000/5000
Type Support pour piles alcalines
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1,2 cm
Longueur (impériale) 3 po
Longueur (métrique) 7,6 cm
Tension 110 V
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 3,8 cm