Learn More
Dräger™ Capteur de rechange XXS d’ammoniac DrägerSensor™
Artikelnummer. 15520713
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
À utiliser avec (équipement):
Détecteurs multigaz Pac 7000, X-am 5000et X-am 5600
Pakningsstørrelse:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. À utiliser avec (équipement) Pakningsstørrelse
15520713 Détecteurs multigaz Pac 7000, X-am 5000et X-am 5600 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15520713 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6810888
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1022.17€
    733.25€ / 1 pièces
    Économisez 288.92€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Pour les détecteurs multigaz Pac 7000, X-am 5000 et X-am 5600.
  • Plage de mesures : 0 à 300 ppm
  • Résolution : 1 ppm
garanti
Un an
Tekniske data
Limites de détection 0 à 300 ppm
Composants mesurés Ammoniac
À utiliser avec (équipement) Détecteurs multigaz Pac 7000, X-am 5000et X-am 5600
Type Capteur de rechange d’ammoniac
À utiliser avec (application) Détection précise de l’ammoniac
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.