Learn More
Dräger™ Capteur de rechange XS de l’ammoniac
Code produit 11342080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 200
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
11342080 0 à 200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11342080 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6809145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1576.73€
    1195.54€ / 1 pièces
    Économisez 381.19€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
À utiliser avec le détecteur multigaz X-am 7000
  • Plage de détection : 0-300 ppm
  • Détecte : NH3
Garantie
1 an
Spécification
Composants mesurés Ammoniac (XS)
Plage d’humidité 10 à 90 %
Plages de mesure 0 à 200
Gamme de pression 700 à 1300 mbar
Résolution 1
Plage de températures (impériale) -40°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -40° à +50°C
Garantie 1 an