Learn More
Dräger™ Station de test de fiabilité pour moniteurs de gaz X-am™ 1000/2000/5000.
Code produit 16643793
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Détecteurs de gaz X-am 1000/2000/5000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
16643793 Détecteurs de gaz X-am 1000/2000/5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16643793 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8319131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1336.31€
    1116.05€ / 1 pièces
    Économisez 220.26€
    16% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Accessoire pour détecteurs de gaz X-am 1000/2000/5000.
Accessoire pour détecteurs de gaz X-am 1000/2000/5000.
Spécification
Dimensions (L x l x H) 21 x 9,25 x 5,25 po (53,3 x 23,4 x 13,3 cm)
À utiliser avec (équipement) Détecteurs de gaz X-am 1000/2000/5000
Type Station de test de fiabilité
Hauteur (impériale) 5,25 in
Hauteur (métrique) 13,3 cm
Longueur (impériale) 21 po
Longueur (métrique) 53,3 cm
Matériau Plastique / métal
Largeur (impériale) 9,25 in
Largeur (métrique) 23,4 cm