Learn More
Dräger™ Capteur de rechange XXS du butadiène (OV)
Code produit 12607316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Butadiène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Conditionnement
12607316 Butadiène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12607316 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6811530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.83€
    759.04€ / 1 pièces
    Économisez 241.79€
    24% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Capteur de rechange XXS, à utiliser avec les détecteurs de gaz multiples Pac 7000 et X-am 5000.
  • Plage de mesures : 0 à 100 ppm
  • Résolution : 1 ppm
  • Butadiène (OV)
Spécification
Composants mesurés Butadiène
À utiliser avec (équipement) Détecteurs multi-gaz Pac 7000, X-am 5000
Type Capteur de rechange