Learn More
Dräger™ Capteur de rechange XS du dioxyde de carbone
Code produit 11302090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 5 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
11302090 0 à 5 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11302090 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6809175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1576.73€
    1195.54€ / 1 pièces
    Économisez 381.19€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
À utiliser avec le détecteur multigaz X-am 7000
  • Plage de détection : 0 à 5,0 % vol.
  • Détecte : CO2
Garantie
1 an
Spécification
Composants mesurés Dioxyde de carbone (XS)
Plage d’humidité 10 à 90 %
Plages de mesure 0 à 5 %
Gamme de pression 700 à 1300 mbar
Résolution 0,1%
Plage de températures (impériale) -4°F à +104°F
Plage de températures (métrique) -20° à +40°C
Garantie 1 an