Learn More
Dräger™ Capteur de rechange XXS du monoxyde de carbone (CO)
Code produit 15318606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Monoxyde de carbone
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Conditionnement
15318606 Monoxyde de carbone 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15318606 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6810882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.25€
    425.73€ / 1 pièces
    Économisez 104.52€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Capteur de rechange XXS, à utiliser avec les détecteurs de gaz multiples Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000 et X-am 5000.
  • Plage de mesures : 0 à 2000 ppm
  • Résolution : 2 ppm
  • Garantie : 2 ans
  • Monoxyde de carbone (CO)
Spécification
Composants mesurés Monoxyde de carbone
À utiliser avec (équipement) Détecteurs multi-gaz Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000
Type Capteur de rechange