Learn More
Dräger™ Capteur de rechange XXS du monoxyde de carbone / sulfure d’hydrogène (CO / H2S)
Code produit 13467346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Conditionnement
13467346 Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13467346 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6811410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1166.18€
    771.91€ / 1 pièces
    Économisez 394.27€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Capteur de rechange XXS, à utiliser avec les détecteurs de gaz multiples X-am 5000.
  • Plage de mesures : 0 à 2000 ppm (CO) ; 0-200 ppm (H2S)
  • Résolution : 2 ppm (CO) ; 1 ppm (H2S)
  • Monoxyde de carbone (CO) ; Sulfure d’hydrogène (H2S)
Spécification
Composants mesurés Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène
À utiliser avec (équipement) Détecteur multi-gaz X-am 5000
Type Capteur de rechange