Learn More
Dräger™ Capteur de rechange XS du monoxyde de carbone
Code produit 11342090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 2000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
11342090 0 à 2000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11342090 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6809105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    961.70€
    731.05€ / 1 pièces
    Économisez 230.65€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
À utiliser avec le détecteur multigaz X-am 7000
  • Plage de détection : 0-2000 ppm
  • Détecte : CO
Garantie
3 an
Spécification
Composants mesurés Monoxyde de carbone (9XS)
Plage d’humidité 10 à 90 %
Plages de mesure 0 à 2000
Gamme de pression 700 à 1300 mbar
Résolution 1
Plage de températures (impériale) -40°F à +120°F
Plage de températures (métrique) -40° à +48,8°C
Garantie 3 ans