Learn More
Dräger™ Capteur de rechange de gaz combustible Cat Ex 125 PR
Code produit 12888310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 100 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
12888310 0 à 100 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12888310 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6812950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.95€
    507.43€ / 1 pièces
    Économisez 163.52€
    24% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
À utiliser avec les appareils portatifs
  • Plage de détection : 0 à 100 % LIE
Garantie
3 an
Spécification
Plages de mesure 0 à 100 %
Résolution 1 %
Types de capteur Catalytique
Plage de températures (impériale) -4°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C