Learn More
Dräger™ Capteur de rechange XS du chlore
Code produit 15377167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 20
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
15377167 0 à 20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15377167 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6809165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1599.10€
    1213.33€ / 1 pièces
    Économisez 385.77€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
À utiliser avec le détecteur multigaz X-am 7000
  • Plage de détection : 0-20 ppm
  • Détecte : Cl2
Garantie
1 an
Spécification
Composants mesurés Chlore (XS)
Plage d’humidité 10 à 90 %
Plages de mesure 0 à 20
Gamme de pression 700 à 1300 mbar
Résolution 0,01
Plage de températures (impériale) -40°F à +120°F
Plage de températures (métrique) -40° à +48,8°C
Garantie 1 an